Fontos dokumentumok
L7414
N-Lauroylsarcosine sodium salt solution
20%, for molecular biology
Szinonimák:
Sarcosyl, Sarkosyl NL, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate, Sodium N-lauroylsarcosinate solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
leírás
anionic
molekulatömeg
293.38 g/mol
koncentráció
19-21% (Titration by HClO4)
20%
idegen aktivitás
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
512.6 °F
Lobbanási pont (C)
267 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)