Fontos dokumentumok
902551
BocNH-PEG4-acid
Szinonimák:
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17-pentaoxa-5-azanonadecan-19-oic acid, Boc-NH-PEG4-CH2COOH
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n/D 1.4641
sűrűség
1.1395 g/mL
funkcionális csoport
Boc
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(COCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C15H29NO8/c1-15(2,3)24-14(19)16-4-5-20-6-7-21-8-9-22-10-11-23-12-13(17)18/h4-12H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)
Related Categories
Alkalmazás
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)