Merck
106615
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
98%
Szinonimák:
Bis-MPA, DMPA®, Dimethylolpropionic acid
Méret kiválasztása
100 G
9 180,00 Ft
500 G
19 100,00 Ft
3 KG
64 100,00 Ft
12 KG
209 000,00 Ft
9 180,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
9 180,00 Ft
500 G
19 100,00 Ft
3 KG
64 100,00 Ft
12 KG
209 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(HOCH2)2C(CH3)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.13
Beilstein:
1756385
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
9 180,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
<1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
189-191 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
acetone: slightly soluble
benzene: insoluble
methanol: soluble
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
CC(CO)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid based fourth generation tridendron dendrimer having 48 hydroxyl groups was synthesized[1].
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid is commonly used as an AB2 monomer for the synthesis of hyperbranched (hb) polymers and dendrimers.[2][3]
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid was used in the synthesis and characterization studies of polyurethane dispersion modified with polymethylsiloxane (Si-PUD) and its nanocomposites incorporated with clays[4].2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid based dendrimers have potent applications as delivery systems for potent anticancer drugs such as cisplatin and doxorubicin, as well as agents for both boron neutron capture therapy and photodynamic therapy[5].
Simple derivatives of this acid have been used to construct dendritic architectures via the "click" azide-acetylene cycloaddition.[6]
Jogi információk
DMPA is a registered trademark of GEO Specialty Chemicals, Inc.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Double-stage convergent approach for the synthesis of functionalized dendritic aliphatic polyesters based on 2, 2-bis (hydroxymethyl) propionic acid.
Ihre H and Hult A.
Macromolecules, 31(13), 4061-4068 (1998)
First divergent strategy using two AB2 unprotected monomers for the rapid synthesis of dendrimers.
Brauge L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(27), 6698-6699 (2001)
Kazuki Fukushima et al.
Biomaterials science, 7(6), 2288-2296 (2019-04-25)
Cationic aliphatic polycarbonates bearing primary ammonium side chains have been developed with relatively high molecular weights and controlled macromolecular architectures. These polycarbonates exhibit reasonable antimicrobial activity against Gram-negative and Gram-positive bacteria. The prepared homopolymers could be effective against Gram-negative bacteria
Min Liu et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-13)
A homologous series of hyperbranched polyesters (HBPEs) was successfully synthesized via an esterification reaction of 2,2-bis(methylol)propionic acid (bis-MPA) with pentaerythritol. The molecular weights of the HBPEs were 2160, 2660, 4150 and 5840 g/mol, respectively. These HBPEs were used as additives
Hui Dong et al.
Nanotechnology, 29(5), 055705-055705 (2017-12-13)
Amine-modified amphiphilic hyperbranched polymers (MePEG-H104-Nx) were prepared from hyperbranched 2,2-bis(methylol)propionic acid polyester (H104) by decoration with polyethylene glycol monomethyl ether (MePEG) and different classes of oligo(ethylenimine)s. By using the MePEG-H104-Nx polymers as stabilizers, gold nanoparticles (AuNPs) were prepared in an
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?