Merck
382027
Sigma-Aldrich
N-Boc-ethanolamine
98%
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, tert-Butyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, Boc-2-aminoethanol, Boc-glycinol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3COCONHCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.20
Beilstein:
2353995
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
viscous liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
sűrűség
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
Boc
amine
hydroxyl
SMILES string
OCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Amine protected, difunctional reagent employed in the synthesis of phosphatidyl ethanolamines and ornithine.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthetic Communications, 21, 359-359 (1991)
Synthesis, 133-133 (1993)