Fontos dokumentumok
P9011
Poly-DL-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 25,000-40,000
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly-DL-lysine hydrobromide, mol wt 25,000-40,000
Forma
powder or solid
Minőségi szint
molekulatömeg
25,000-40,000
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to faint yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.