Fontos dokumentumok
15369
N-Boc-ethylenediamine
≥98.0% (NT)
Szinonimák:
N-Boc-1,2-diaminoethane, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
Teszt
≥98.0% (NT)
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
n20/D 1.458
bp
72-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
Boc
amine
SMILES string
NCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Facile synthesis of new N-(aminocycloalkylene) amino acid compounds: Describes the use of N-Boc-ethylenediamine in the preparation of benzyl 2-{[2-(Boc-amino)ethyl]amino}acetate (G Matulevičiūtė et al., 2023).
- Synthesis of a new tripod BODIPY dye: Reports on the chemical synthesis involving N-Boc-ethylenediamine for creating a BODIPY dye (H Wang et al., 2022).
- Single‐Entity Electrocatalysis: Discusses the application of N-Boc-ethylenediamine in modifying Co3O4 nanoparticles used in electrocatalysis (T Quast et al., 2021).
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?