Fontos dokumentumok
900802
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O <500 ppm
Szinonimák:
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonimide) salt, 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(triflyl)imide, BMIIm, BMIM TFSI
Teszt
≥99%
form
liquid
összetétel
H2O, <500 ppm
szennyeződések
≤500 ppm H2O
mp
1 °C
sűrűség
1.454 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
CCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Szilárdtest Li akkumulátorok: Szilárd elektrolitok, ionvezetés, szerkezetek és elektrokémiai folyamatok áttekintése.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.