Merck
727695
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98.5% (HPLC)
Szinonimák:
AMIMTFSI
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11F6N3O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
403.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
form
liquid
szennyeződések
≤1% water
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
C[n+]1ccn(CC=C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3,5-7H,1,4H2,2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMWATGUEVQTIY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Allyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is an ionic liquid that can be prepared by reacting 1-allyl-3-methylimidazolium chloride and lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide under microwave conditions.
Alkalmazás
1-Allyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide can be used to prepare AMIMTFSI-propylene carbonate based electrolyte, with potential application in lithium-ion batteries. It also finds application in alkanes/alkenes separation process. AMIMTFSI can be used as a surface protector to develop luminescent silicon nanoparticles.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and properties of pyrrolidinium and piperidinium bis (trifluoromethanesulfonyl) imide ionic liquids with allyl substituents
Yim, Tae Eun, et al.
J. Korean Chem. Soc., 28.9, 1567-1567 (2007)
Liquid?liquid equilibrium data for {heptane+ aromatic+ 1-(2-hydroxyethyl)-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide ([hemim][NTf2])} ternary systems
Ebrahimi, M., et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 59.2, 197-204 (2014)
Mixtures of unsaturated imidazolium based ionic liquid and organic carbonate as electrolyte for Li-ion batteries.
Wang M, et al.
Electrochimica Acta, 95, 301-307 (2013)
Luminescent silicon nanoparticles covered with ionic liquid.
Miyano M, et al.
Materials Letters, 141, 359-361 (2015)
Thermodynamics and selectivity of separation based on activity coefficients at infinite dilution of various solutes in 1-allyl-3-methylimidazolium bis {(trifluoromethyl) sulfonyl} imide ionic liquid.
Wlazlo M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 102, 39-47 (2016)