Fontos dokumentumok
711748
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥98%
Szinonimák:
BMIMBF4
Teszt
≥98%
Forma
liquid
szennyeződések
≤0.5% water
sűrűség
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a reaction medium for the preparation NH4TiOF3 mesocrystals, which are converted into TiO2 based nanostructures.
- As a working fluid along with 2,2,2-trifluoroethanol in absorption heat pumps or chillers.
- As an electrolyte in lithium-ion batteries and double layer capacitors.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
550.4 °F
Lobbanási pont (C)
288 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.