Fontos dokumentumok
711691
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
EMIM BTI, EMIM TFSI, EMIMIm
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
(viscous liquid or liquid)
szennyeződések
≤0.5% water
mp
≥−15 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
CCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?