Merck
713007
Sigma-Aldrich
Butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H18F6N2O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
396.37
Beilstein:
9971934
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (T)
99%
form
liquid
szennyeződések
≤0.2% water
anion nyomok
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤25 mg/kg
funkcionális csoport
amine
fluoro
SMILES string
CCCC[N+](C)(C)C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H18N.C2F6NO4S2/c1-5-6-7-8(2,3)4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H2,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSGKJXQWZSFJEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)