Merck
18122
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
greener alternative
for catalysis, ≥98.5% (T)
Szinonimák:
BMIMPF6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H15F6N2P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
284.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98.5% (T)
grade
for catalysis
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (T)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.03% water
törésmutató
n20/D 1.41
sűrűség
1.38 g/mL at 20 °C (lit.)
anion nyomok
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is a high-purity ionic liquid (HPIL) with low water and halogen content, which makes it an effective solvent for transition-metal-catalyzed reactions. Some of its other advantageous properties include hydrophobicity and lack of vapor pressure.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thermodynamic properties of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate in the ideal gas state
Paulechka, Yauheni U., et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 48.3, 457-462 (2003)
Solvent properties of the 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ionic liquid
Carda?Broch, S., A. Berthod, and D. W. Armstrong
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 375.2, 191-199 (2003)
Olefin Metathesis in the Ionic Liquid 1?Butyl?3?methylimidazolium Hexafluorophosphate Using a Recyclable Ru Catalyst: Remarkable Effect of a Designer Ionic Tag
Yao, Qingwei, and Yiliang Zhang
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42.29, 3395-3398 (2003)
The Negishi coupling: an update
Aldrichimica Acta, 38(3), 69-69 (2005)
Temperature-dependent microscopic solvent properties of `dry?and `wet?1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate: correlation with ET (30) and Kamlet?Taft polarity scales
Baker, Sheila N., Gary A. Baker, and Frank V. Bright
Green Chemistry, 4.2, 165-169 (2002)