Fontos dokumentumok
8.22112
Sigma-Aldrich
1-Octadecene
for synthesis
Szinonimák:
1-Octadecene, 1-Octadecylene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)15CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
EC index szám:
204-012-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥91.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Kinematikai viszkozitás
3.6 cSt(40 °C)
bp
315 °C/1013 hPa
mp
17-18 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 154 °C
sűrűség
0.79 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCCC)CCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Chromatographic applications: 1-Octadecene is utilized in the design of smart temperature-sensitive terpolymeric hydrogels for diverse applications in liquid chromatography, enhancing phase separation and analytical performance (Zhao et al., 2024).
  • Enhancement of optical materials: Used in the stabilization of perovskite nanocrystals, 1-Octadecene contributes to significant improvements in the optical performance of these materials, relevant in display technology and photovoltaics (Bommireddy et al., 2024).
  • Quantum dot synthesis: The compound facilitates the synthesis of CdSe quantum dots for polymer optical fiber technology, showing its critical role in the development of advanced optical materials (Kiczor and Mergo, 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 91.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.788 - 0.790
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
309.2 °F
Lobbanási pont (C)
154 °C