Merck
D9628
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
≥98% (TLC)
Szinonimák:
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, L-3-Hydroxytyrosine, L-DOPA, Levodopa
About This Item
Lineáris képlet:
(HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.19
Beilstein:
2215169
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Terméknév
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
276-278 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Alkalmazás
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine or L-DOPA has been used to stain melanocytes. It has also been used to study its effects on a Drosophila model of Parkinson′s disease.
Biokémiai/fiziológiai hatások
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine or L-DOPA is a natural isomer of the immediate precursor of dopamine that crosses the blood-brain barrier. It is used for the treatment of Parkinson′s disease and is a product of tyrosine hydroxylase.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effects of small-molecule amyloid modulators on a Drosophila model of Parkinson?s disease
Malgorzata Pokrzywa
PLoS ONE (2017)
Primary culture of human face skin melanocytes for the study of hyperpigmentation
Cytotechnology, 66(6) (2014)
Alan J. Sinclair, John E. Morley, Bruno Vellas
Pathy's Principles and Practice of Geriatric Medicine (2012)
Molly J Crockett et al.
Current biology : CB, 25(14), 1852-1859 (2015-07-07)
An aversion to harming others is a core component of human morality and is disturbed in antisocial behavior. Deficient harm aversion may underlie instrumental and reactive aggression, which both feature in psychopathy. Past work has highlighted monoaminergic influences on aggression
Sebastiaan P van Kessel et al.
Nature communications, 10(1), 310-310 (2019-01-20)
Human gut microbiota senses its environment and responds by releasing metabolites, some of which are key regulators of human health and disease. In this study, we characterize gut-associated bacteria in their ability to decarboxylate levodopa to dopamine via tyrosine decarboxylases.