Fontos dokumentumok
S4250
D-Serine
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
β-Hydroxyalanine, (R)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid, Ser
About This Item
Javasolt termékek
product name
D-Serine, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
N[C@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
Géninformáció
human ... GRIN1(2902)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.