Fontos dokumentumok
G9003
D-Glutamine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
D-2-Aminoglutaramic acid, D-Glutamic acid 5-amide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
D-Glutamine, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDXPYRJPNDTMRX-GSVOUGTGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.