Fontos dokumentumok
252565
8-Hydroxyquinoline
ACS reagent, 98.5%
Szinonimák:
8-Quinolinol, 8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, Oxine
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
98.5%
izzítási maradék
≤0.05%
mp
72.5-74.0 °C
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.02%
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES string
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)