Fontos dokumentumok
412260
Benzhydroxamic acid
99%
Szinonimák:
N-Hydroxybenzamide
Teszt
99%
mp
126-130 °C (lit.)
oldhatóság
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
amine
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ONC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO2/c9-7(8-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDEUYMSGMPQMIK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)