Fontos dokumentumok
566284
Copper(I) oxide
≥99.99% trace metals basis, anhydrous
Szinonimák:
Cuprous oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder
sűrűség
6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]O[Cu]
InChI
1S/2Cu.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BERDEBHAJNAUOM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to prepare nanoparticles, nanocrystals, and quantum dots for various applications.
- To catalyze the N-arylation of azoles under aqueous conditions using phase-transfer catalyst.
- To prepare reduced graphene oxide-based nano copper composites applicable as a sensor for the detection of dopamine.
- As a copper precursor to prepare Cu2O-TiO2 nanoparticle-based composite materials with aluminosilicate geopolymers applicable in the removal of organic pollutants from water.
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.