Merck
A50401
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
98%
Szinonimák:
2-Amino-4,6-pyrimidinediol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H5N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Nc1nc(O)cc(O)n1
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-4-6-2(8)1-3(9)7-4/h1H,(H4,5,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUFJTVGCSJNQIF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kollur Shiva Prasad et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(8) (2018-08-18)
In the present study, we describe the facile synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) and their nanostructures functionalized with 2-aminopyrimidine-4,6-diol (APD-AgNPs) for Hg2+ ion detection. The promising colorimetric response of APD-AgNPs to detect Hg2+ ions was visible with naked eyes and