Fontos dokumentumok
H8502
Dopamine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, neurotransmitter
Szinonimák:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
Dopamine hydrochloride,
form
powder
Minőségi szint
szín
light tan
mp
248-250 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: 20 mg/mL
H2O: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study dopamine-mediated transient modulation of the physiological responses in white leg shrimp, Litopenaeus vannamei.
- to study dopamine-mediated changes in immunity susceptibility to Lactococcus garvieae in the freshwater giant prawn, Macrobrachium rosenbergii.
- to study the molecular link between dopamine-induced oxidative stress and mHtt (mutant Huntingtin) toxicity in relation to the activation of the autophagy pathway in an ‘in vitro’ model of parkinsonian Huntington′s Disease.
- as a substrate of the prophenoloxidase (PPO) cascade reaction in the anti-microbial assay targeting methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) in the biofilm phase.
- added exogenously to the culture medium to study its effect on H. contortus female worms.
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience