Fontos dokumentumok
C104809
Phenylcyclohexane
≥97%
Szinonimák:
Cyclohexylbenzene
Teszt
≥97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H16/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?