Merck
78175
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-bis(trifluoromethanesulfonimide)
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)aniline, N-Phenyl-trifluoromethanesulfonimide, NSC 240874, Phenyl triflimide
Méret kiválasztása
5 G
20 200,00 Ft
25 G
95 900,00 Ft
50 G
116 000,00 Ft
20 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
20 200,00 Ft
25 G
95 900,00 Ft
50 G
116 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5N(SO2CF3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
357.25
Beilstein:
1269141
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
20 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
crystals
mp
100-102 °C (lit.)
100-102 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6NO4S2/c9-7(10,11)20(16,17)15(6-4-2-1-3-5-6)21(18,19)8(12,13)14/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Acts as a transparent strong electron-withdrawing p-type dopant in carbon nanotubes
Reactant for:
Synthesis of amphoteric alpha-boryl aldehydes
Enantioselective synthesis of core ring skeleton of leucosceptroids A-D
Stereoselective synthesis of monoamine reuptake inhibitor NS9544 acetate
Stereoselective sulfoxidation
Egyéb megjegyzések
Stable, crystalline and easy-to-handle triflating agent, useful for the triflation of phenols and amines (especially aliphatic secondary amines; aromatic secondary amines do not react)[1]; For the preparation of triflones[2]; For the preparation of enol triflates from ketones[3]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J.B. Hendrickson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3875-3875 (1977)
J.B. Hendrickson et al.
Tetrahedron, 31, 2517-2517 (1975)
W.J. Scott et al.
Accounts of Chemical Research, 21, 47-47 (1988)