L5768
Lanosterol
≥93%, powder
Szinonimák:
3β-Hydroxy-8,24-lanostadiene, 8,24-Lanostadien-3β-ol
Teszt
≥93%
form
powder
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]4([H])CC3)[C@H](C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard in HPLC for the quantification in testis samples
- in S-adenosyl-L-methionine:Δ24-sterol-C-methyltransferase (SMT) assay
- to treat wild-type cells growing in rich medium to know its effects on Sre1 protein
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lanosterol serves as an endogenous selective modulator of macrophage immunity.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research