Merck
403644
Sigma-Aldrich
N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
96%
Szinonimák:
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridylamine, Comins’ Reagent
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H3ClF6N2O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
392.68
Beilstein:
5833971
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
solid
mp
45-47 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccc(Cl)cn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF6N2O4S2/c8-4-1-2-5(15-3-4)16(21(17,18)6(9,10)11)22(19,20)7(12,13)14/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUFGVZMNGTYAQD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Provides good yields of vinyl triflates from the corresponding ketone enolates or dienolates.
Reactant for:
Suzuki-Miyaura cross coupling
Synthesis of nicotinic acetylcholine receptor-selective ligands
Enantioselective desymmetrizing palladium catalyzed carbonylation reactions
Synthesis of high affinity niacin receptor GPR109A agonists
Preparation of heteroaromatics
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 44, 9185-9185 (2003)
Tetrahedron Letters, 33, 6299-6299 (1992)
Synthesis, 4, 588-588 (2000)
Ian Paterson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(10), 2692-2695 (2014-02-01)
Leiodermatolide is an antimitotic macrolide isolated from the marine sponge Leiodermatium sp. whose potentially novel tubulin-targeting mechanism of action makes it an exciting lead for anticancer drug discovery. In pursuit of a sustainable supply, we report a highly stereocontrolled total