Fontos dokumentumok
347817
Trifluoromethanesulfonic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Triflic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
8 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.327 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
sűrűség
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Substituted tetrahydrofurans and tetrahydropyrans by cyclization of corresponding unsaturated alcohols under acidic conditions.
- Nitriles from corresponding aldehydes by Schmidt reaction.
- Disubstituted five-membered ring lactones by allylboration reaction between 2-alkoxycarbonyl allylboronates and aldehydes.
It can also be used as a catalyst in the Fischer glycosylation and Friedel-Crafts acylation reactions.
Jogi információk
kapcsolódó termék
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?