Fontos dokumentumok
P4006
Phosphotungstic acid hydrate
reagent grade
Szinonimák:
Tungstophosphoric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
form
powder
mp
~95 °C (lit.)
SMILES string
O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used in the preparation of:
- Phosphotungstic acid doped ormosil hybrid networks.
- Niobia supported phosphotungstic acid (PTA) catalysts.
- Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles /phosphotungstic acid (HPW) films.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
Protocols
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.