Fontos dokumentumok
324671
Potassium bis(trimethylsilyl)amide
95%
Szinonimák:
Hexamethyldisilazane potassium salt, Potassium hexamethyldisilazide
Teszt
95%
SMILES string
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
KHMDS is a base catalyst, that shows high activity and selectivity for the alkylation of alkylpyridines.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Easily available.
- Good selectivity for the benzylic C−H bonds.
- Good reactivity for sterically crowded C−H bonds.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?