Fontos dokumentumok
72511
Luteolin
analytical standard
Szinonimák:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
~330 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?