Fontos dokumentumok
295051
1-Butene
≥99%
Szinonimák:
α-Butene, α-Butylene, 2-Butylene, ethylenediamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.93 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1939 mmHg ( 21.1 °C)
Teszt
≥99%
Forma
gas
öngyulladási hőmérséklet
723 °F
robbanási határérték
9.3 %
bp
−6.3 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
SMILES string
CCC=C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXNZUUAINFGPBY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Development and characterization of ZnO, Au/ZnO and Pd/ZnO thin films through their adsorptive and catalytic properties.: This paper discusses the synthesis and catalytic applications of ZnO-based thin films, where 1-butene serves as a probe molecule to study adsorption and catalysis, contributing to advancements in material science and catalysis technology (Giannoudakos et al., 2008).
Kiszerelés
Compatible with the following:
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt
szabályozó
tömlővég
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
-112.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-80 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?