Fontos dokumentumok
933708
Lithium difluorophosphate
≥99% trace metals basis, acid ≤ 200 ppm, battery grade
Szinonimák:
LiDFP, LiF2PO2, Lithium difluorophosphinate, Lithium phosphorodifluoridate
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
leírás
acid ≤ 200 ppm
Teszt
≥99% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤200 ppm acid
kation nyomok
Ca: ≤5 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤5 ppm
Na: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)