Fontos dokumentumok
933953
Sodium difluoro(oxalato)borate
≥99%, battery grade
Szinonimák:
NaDFOB, NaFOB, Sodium difluoro(ethanedioato)borate
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
leírás
Application: Battery manufacturing
Teszt
≥99%
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.2% H2O
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
kation nyomok
Ca: ≤20 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤20 ppm
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=C1C(O[B-](F)(F)([Na+])O1)=O
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)