Merck
348635
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl) borate
99%
Szinonimák:
Boric acid tris(trimethylsilyl) ester, Tris(trimethylsiloxy)boron, tris(trimethylsiloxy)borane
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3SiO]3B
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.38
Beilstein:
1772733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.386 (lit.)
bp
186 °C (lit.)
sűrűség
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)OB(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27BO3Si3/c1-14(2,3)11-10(12-15(4,5)6)13-16(7,8)9/h1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Byeong Gwan Lee et al.
Scientific reports, 10(1), 13498-13498 (2020-08-13)
In this study, we used tris(trimethylsilyl)borate (TMSB) as an electrolyte additive and analysed its effect on the electrochemical performance of lithia-based (Lithia/Li2RuO3) cathodes. Our investigation revealed that the addition of TMSB modified the interfacial reactions between a lithia-based cathode and
Fuqiang An et al.
Scientific reports, 9(1), 14108-14108 (2019-10-03)
Recently, high-energy density cells containing nickel-rich cathodes and silicon-based anodes have become a practical solution for increasing the driving range of electric vehicles. However, their long-term durability and storage performance is comparatively poor because of the unstable cathode-electrolyte-interphase (CEI) of