Fontos dokumentumok
160962
Succinonitrile
99%
Szinonimák:
1,2-Dicyanoethane, Butanedinitrile
Teszt
99%
form
solid
bp
265-267 °C (lit.)
mp
50-54 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
water: soluble 130 g/L
sűrűség
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
N#CCCC#N
InChI
1S/C4H4N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?