Fontos dokumentumok
338273
2-Methylhexanoic acid
99%
Szinonimák:
2-Methylcaproic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.0576 mmHg ( 25 °C)(lit.)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
209-210 °C (lit.)
sűrűség
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVKMFSAVYPAZTQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?