47056
WSFA-2
0.1 wt. % each component in deionized water, qualitative standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
qualitative standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mL
koncentráció
0.1 wt. % each component in deionized water
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Analit
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)