Merck
713309
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxobutanoate
95%
Szinonimák:
2-Oxobutyric acid methyl ester, Methyl 2-ketobutyrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.12
Beilstein:
1749847
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95.0% (GC)
95%
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
95%
Forma
liquid
szennyeződések
≤1.0% water
funkcionális csoport
ester
ketone
SMILES string
CCC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPIWVCAMONZQCP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl 2-oxobutanoate can be used as a starting material:
  • To synthesize indole derivatives via Fischer indolization of arylhydrazines using propylphosphonic anhydride.
  • In the synthesis of (−)-picrotoxinin, a natural product and neurotoxic sesquiterpenoid.
  • To prepare the core structure of phalarine, a natural product found in perennial grass.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
122.0 °F
Lobbanási pont (C)
50 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of the core structure of phalarine
Douki K, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 17, 1727-1730 (2019)
A microwave-assisted, propylphosphonic anhydride (T3P) mediated one-pot Fischer indole synthesis
Desroses M, et al.
Tetrahedron Letters, 52, 4417-4420 (2011)
Synthesis of (−)-Picrotoxinin by Late-Stage Strong Bond Activation
Crossley SWM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 142, 11376-11381 (2020)