Merck
218456
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate
97%
Szinonimák:
Ethyl dimethylpyruvate, Ketovaline ethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCOCOOCH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.17
Beilstein:
1756668
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.410 (lit.)
bp
62 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate reacts with a variety of allyl halides in the presence of indium to afford hydroxy unsaturated carbonyl compounds. Conformational behaviour of ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate was investigated using solution FTIR in combination with ab initio calculations.
Alkalmazás
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate was used in the synthesis of (2SR,4SR)-5(S)-(N-Boc)-amino-6-cyclohexyl-4-hydoxy-2-isopropyl hexanoic acid.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The synthesis of (2S, 4S, 5S)-5-(N-BOC)-amino-6-cyclohexyl-4-hydroxy-2-isopropyl-hexanoic acid lactone, an hydroxyethylene dipeptide isostere precusor.
Chakravarty PK, et al.
Tetrahedron Letters, 30(4), 415-418 (1989)
Conformational isomerism of a-ketoesters. A FTIR and ab initio study.
Ferri D, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 221-227 (2000)
A convenient allylation of 1, n-dicarbonyl compounds using organoindium reagents.
Lee PH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 22(12), 1380-1384 (2001)