Merck
135623
Sigma-Aldrich
Dimethyl oxalate
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Methyl oxalate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCOCOOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.09
Beilstein:
1071744
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
powder
törésmutató
n20/D 1.39 (lit.)
bp
163.5 °C (lit.)
mp
50-54 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
sűrűség
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dimethyl oxalate undergoes Cu/SiO2 catalyzed hydrogenation to yield ethylene glycol. It undergoes selective gas-phase hydrogenation catalyzed by Ag/SiO2 to yield corresponding alcohol.
Alkalmazás
Dimethyl oxalate (DMO) was used as alternate fuel in direct oxidation fuel cell. DMO was used to study the IR spectra of DMO isolated in noble gas low-temperature matrices.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chao Wen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(45), 5195-5197 (2013-05-02)
The variation of the supports on the Cu/SiO2 catalyst plays an important role in the catalytic performance for hydrogenation of dimethyl oxalate. The loss of silica in the form of tetramethoxysilane from the support under the reaction conditions is responsible
Anyuan Yin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(24), 4348-4350 (2010-05-14)
Ag/SiO(2) prepared by a sol-gel process is highly effective for selective gas-phase hydrogenation of dimethyl oxalate to corresponding alcohols. The catalysts are of great potential as industrially viable and novel catalysts for the production of methyl glycolate and ethylene glycol.
A1h NMR Pulse Gradient Spin-Echo (PGSE) Mass Transport Study of Dimethyl Oxalate and Ethylene Glycol: New Fuels for the DOFC.
Suarez-Gustave S, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 12(3), 525-528 (2000)
Molecular structure and infrared spectra of dimethyl oxalate.
Lopes SB, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(6), 1014-1020 (2002)