Merck
E14578
Sigma-Aldrich
Ethyl bromopyruvate
technical grade, 90%
Szinonimák:
β-Bromopyruvic acid ethyl ester, 3-Bromo-2-(oxo)propionic acid ethyl ester, 3-Bromo-2-oxopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopyruvic acid ethyl ester, Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl α-bromopyruvate, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, Ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, Ethyl 3-bromopyruvate
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2COCOOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.01
Beilstein:
1760158
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
90%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
98-100 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C5H7BrO3/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl bromopyruvate, also known as Bromopyruvic acid ethyl ester, is an alkyl-substituted α-bromoketones, that is commonly used as a building block in various organic reaction, such as in the synthesis of 1,3-Oxazoline-2-thiones and 3-bromoimidazopyridines.
Alkalmazás
Ethyl bromopyruvate is used as an electrophile:
  • for the synthesis of thiazoles with substituted benzothioamides
Also, employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chemodivergent synthesis of N-(pyridin-2-yl) amides and 3-bromoimidazo [1, 2-a] pyridines from alpha-bromoketones and 2-aminopyridines
Yanpeng L, et al.
RSC advances, 9, 34671-34676 (2019)
Chin. J. Chem., 24, 381-381 (2006)
Steric and Electronic Factors Influence Regio-isomeric Thiazole Formations Between Substituted Benzothioamides and Ethyl Bromopyruvate
Jun L, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 51, 1137-1146 (2014)
N-Methylimidazole-promoted efficient synthesis of functionalized 1, 3-oxazoline-2-thiones under solvent-free conditions
Issa Y, et al.
Synlett, 2008, 1287-1288 (2008)