Fontos dokumentumok
E47808
Ethyl pyruvate
98%
Szinonimák:
2-Oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopropanoate, Ethyl 2-oxopropionate, Ethyl methylglyoxylate, Methyl ethoxycarbonyl ketone
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.404 (lit.)
bp
144 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?