Fontos dokumentumok
W372307
2-Oxobutyric acid
≥95%, FG
Szinonimák:
2-Ketobutyric acid, α-Ketobutyric acid, Propionylformic acid
About This Item
Fragrance grade
Kosher
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
≥95%
bp
84 °C/20 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
caramel; creamy; brown; sweet
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?