Fontos dokumentumok
537365
Methyl acetoacetate
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Szinonimák:
MAA, 3-Oxobutanoic acid methyl ester, Acetoacetic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥98.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
536 °F
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
SMILES string
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Transesterification with alcohols by using various catalysts.
- The synthesis of 4-methylcoumarins with phenol in presence of zinc and I2 as catalysts.
- Asymmetric heterogeneous hydrogenation reactions by transition metal catalysts.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)