Fontos dokumentumok
8.06617
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate
for synthesis
Szinonimák:
Ethyl pyruvate, Pyruvic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopropanoate, Ethyl 2-oxopropionate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
210-511-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
144-146 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 52 °C
sűrűség
1.05 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.044 - 1.049
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup