Fontos dokumentumok
K401
2-Ketobutyric acid
97%
Szinonimák:
2-Oxobutanoic acid, 2-Oxobutyric acid, α-Ketobutyric acid, Propionylformic acid
Teszt
97%
Forma
liquid
bp
84 °C/20 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- (S)-2-Aminobutyric acid via enzyme-catalyzed amination reaction.
- L-Isoleucine by living cell reaction in the presence of ethanol.
- 3-Ethyl-2-quinoxalinol from 1,2-diaminobenzene in the presence of sulfuric acid.
- 3-Ethylbenzo[g]quinoxalin-2(1H)-one using 2,3-diaminonaphthalene in the presence of biocatalyst.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?