Merck
69868
Sigma-Aldrich
Magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate
technical, ~80% (RT)
Szinonimák:
Magnesium bis(monoperoxyphthalate) hexahydrate, MMPP
About This Item
Lineáris képlet:
(HO2CC6H4CO3)2Mg·6H2O
Molekulatömeg:
494.64
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
~80% (RT)
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
93 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
hydroperoxide
SMILES string
O.O.O.O.O.O.OOC(=O)c1ccccc1C(=O)O[Mg]OC(=O)c2ccccc2C(=O)OO
InChI
1S/2C8H6O5.Mg.6H2O/c2*9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)13-12;;;;;;;/h2*1-4,12H,(H,9,10);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWOYCMCZTZTIGU-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate is an organic peroxide used in many oxidation reactions. It exhibits non-deflagrating and non-shock-sensitive properties and also used as a surface disinfectant.
Alkalmazás
Reagent for:
  • Trans-diaxial hydroxylation under bismuth(III) triflate catalyst
  • Oxidation rections under mild conditions
  • Epoxidation of unsaturated steroids
  • Synthesis of ring-B oxygenated steroids as anticancer agents
Egyéb megjegyzések
Versatile oxidant soluble in water and the lower alcohols.; Oxidations are carried out in homogenous solution (alcohol, aqueous alcohol) or in a two-phase system under PTC (chloroform-water)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Org. Perox. E - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D. Enders et al.
Synlett, 725-725 (1990)
F. Fringuelli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1198-1198 (1992)
P. Brougham et al.
Synthesis, 1015-1015 (1987)
Novel organic peroxygen reagents for use in organic synthesis
Organic peroxygen chemistry, 1-19 (1993)
Efficacy of three surface disinfectants against spores of Clostridium difficile ribotype 027
Horejsh D and Kampf G
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 214(2), 172-174 (2011)