Fontos dokumentumok
289132
Urea hydrogen peroxide
97%
Szinonimák:
Hydrogen peroxide–Urea adduct, Carbamide Per hydrate, Carbamide peroxide, Percarbamide, Urea hydrogen peroxide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
23.3 mmHg ( 30 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
90-93 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the conversion of sulfides to sulfoxides or sulfones under solvent free condition.
- In the conversion of nitrogen heterocycles to their corresponding N-oxides.
- In the epoxidation of various alkene in combination with number of carboxylic anhydrides and disodium hydrogen phosphate in anhydrous organic solvents.
- In the Baeyer–Villiger oxidation reaction where in aldehydes and ketones undergo oxidation to produce esters and lactones using various peroxycarboxylic acids.
Tulajdonságok és előnyök
- Inexpensive.
- Stable.
- Easy handling reagent.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?