Fontos dokumentumok
228036
OXONE®, monopersulfate compound
Szinonimák:
Potassium peroxymonosulfate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.0000017 hPa
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
>4.0% (active oxygen basis (by Na2S2O3, titration))
pH
2.1 (77 °C, 30 g/L)
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.O[S+]([O-])([O-])(=O)=O.O[S+]([O-])([O-])(=O)=O
InChI
1S/5K.2H2O5S.2H2O4S/c;;;;;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h;;;;;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Alkalmazás
2-Iodoxybenzenesulfonic Acid as an Extremely Active Catalyst for the Selective Oxidation of Alcohols to Aldehydes, Ketones, Carboxylic Acids, and Enones with Oxone
A Convenient Halogenation of α,β-Unsaturated Carbonyl Compounds with OXONE® and Hydrohalic Acid (HBr, HCl)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis