Fontos dokumentumok
168521
Luperox® DI, tert-Butyl peroxide
98%
Szinonimák:
tert-Butyl peroxide, Di-tert-butyl peroxide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
40 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
törésmutató
n20/D 1.3891 (lit.)
bp
109-110 °C (lit.)
sűrűség
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
peroxide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Org. Perox. E
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?