Fontos dokumentumok
329541
Dicumyl peroxide
98%
Szinonimák:
Bis(1-methyl-1-phenylethyl) peroxide, Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
15.4 mmHg ( 38 °C)
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
39-41 °C (lit.)
sűrűség
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(OOC(C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H22O2/c1-17(2,15-11-7-5-8-12-15)19-20-18(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in vulcanization of rubber
- as a crosslinking agent in the synthesis of polylactic acid composite fibers
- in the preparation of polyethylene composites
- in the synthesis of polyamide 112/ethylene vinyl acetate copolymer blends.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. F - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)